Learn More
uvex Botas de seguridad resistentes a productos químicos NORA S5 SRC
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
38
40
43
45
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las botas son resistentes a aceites, grasa, combustibles, álcalis, ácidos y desinfectantes
- Clase de protección S5 SRC de acuerdo con EN ISO 20345:2011
- Un acero resistente y protector para cubrir con una entresuela de acero resistente a la penetración
- Libre de plastificantes contenidos en la lista de candidatos SVHC del Reglamento REACH
- Refuerzo de punta y talón, así como protección de tobillos
- La suela con forma anatómica ayuda a evitar el cansancio del pie
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | PVC |
| Tamaño | 40 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Sexo | Unisex |
| Resistente a | Aceites, grasa, combustibles, álcalis, ácidos y desinfectantes |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S5 |
| Tipo de producto | Safety Shoe |