Learn More
uvex NORA White 94766 Polymer Boot with PVC-Sole - Width 11
Long PVC safety boot made with steel toecap and midsole
Marca: uvex 9476647
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Bota de seguridad NORA 9476.6 S5 SRC
- Sin plastificadores incluidos en la lista de candidatos SVHC de la regulación REACH
- Resistente al aceite, la grasa, el combustible, los álcalis, los ácidos y los desinfectantes
- Forma anatómica duradera que evita la fatiga
- El eje largo se puede acortar para satisfacer los requisitos individuales
- Altura del eje: 33 cm (para bota de tamaño 42)
- Plantilla con forma anatómica
- Refuerzos en puntera y tacón
- Protección de tobillos
- Talón acanalado con lengüeta de expulsión para facilitar la extracción
- Antiestático
Especificaciones
Blanco | |
47 | |
No | |
Unisex | |
NORA | |
Trainers | |
S5 | |
ESD Safety Shoe |
PVC | |
Caucho | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
No | |
SRC |