Learn More
Emma Safety Footwear Nordic Oiled Nubuck Leather D-Fit Shoes
Designed for optimized comfort for all shapes and sizes of feet.
120.00€ - 136.00€
Especificaciones
Color | Negro, Marrón |
---|---|
Material de revestimiento | Plata desinfectada Hydro-Tec |
Características exclusivas | Plantilla antiestática no tejida |
Material de la suela | Suela GripForce™ Easy Twist |
Tipo de producto | Zapatos de cuero Nubuck engrasado |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10461354
|
Emma Safety Footwear
MM72254642 |
42 |
136.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11399681
|
Emma Safety Footwear
MM72254638 |
38 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11309691
|
Emma Safety Footwear
MM72254639 |
39 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11389681
|
Emma Safety Footwear
MM72254640 |
40 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11339691
|
Emma Safety Footwear
MM72254646 |
46 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11349691
|
Emma Safety Footwear
MM72254647 |
47 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11319691
|
Emma Safety Footwear
MM72254644 |
44 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022424
|
Emma Safety Footwear
MM72254643 |
43 |
120.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11329691
|
Emma Safety Footwear
MM72254645 |
45 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10421544
|
Emma Safety Footwear
MM72254641 |
41 |
120.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Oil Nubuck uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Especificaciones
Negro, Marrón | |
Plantilla antiestática no tejida | |
Zapatos de cuero Nubuck engrasado |
Plata desinfectada Hydro-Tec | |
Suela GripForce™ Easy Twist |