Learn More
Invitrogen™ Suero de conejo normal
Suero de conejo normal.
Marca: Invitrogen™ PLN5001
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Suero de conejo normal.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (entre -5 °C y -30 °C). | |
Líquido | |
Hielo seco |
Rabbit | |
Suero de conejo |