Learn More
Honeywell™ AK Latex Cleanroom Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- El látex 100 % de caucho natural ha mejorado la destreza y la elasticidad
- El proceso de fabricación sin polvo reduce la contaminación por partículas y sustancias extraíbles
- La palma en relieve con patrón de diamante proporciona un mayor agarre en superficies húmedas
- Embalados en sala limpia para proteger los guantes de la contaminación suspendida en el aire
- Embalaje doble con envases y materiales de etiquetado compatibles con salas limpias
- Talla grabada en los guantes para evitar que la tinta contamine los procesos
- Aptos para salas limpias de clase 100 o superior
Información de órdenes
Cada par se envasa individualmente en una bolsa de polietileno.
Compliance
Pruebas: IEST-RP-CC005.3 (modificado) sobre partículas y extraíbles; ASTM™ 739 sobre permeación.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN388, EN374-3 |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
Color | Naranja |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Latex Free | No |
Material | Látex |
En polvo | Sin talco |
Tamaño | 7 |
Esterilidad | Non-sterile |