Learn More
Invitrogen™ NovaFluor™ Antibody Conjugation Kits
Get the most out of your panel design by conjugating antibodies to NovaFluors: dyes specifically designed for spectral hygiene to have narrow emission spectra and minimal cross-laser excitation.
Marca: Invitrogen™ K06T04L017
Detalles adicionales : Peso : 0.00700kg
Descripción
NovaFluor Conjugation Kits provide a simple workflow to conjugate a blue, yellow-green or red excitable fluorophore to your antibody of choice in just 3 easy steps. The fluorescence-by-design Phiton platform enables the addition of parameters to your current panels in discovery research and resolves stained populations with near-zero cross excitation, with a lack of emission in the violet channels that plague other fluorophores.
El kit de conjugación NovaFluor proporciona características que incluyen:
• Una etiqueta de anticuerpos limpia y brillante para aumentar el número de parámetros en citómetros de flujo espectrales y convencionales
• Resuelva poblaciones con excitación cruzada limitada o cercana a cero y el rendimiento de dispersión más bajo de cualquier marcador fluorescente excitado azul, amarillo-verde o rojo
• Protocolo simple de 3 pasos, con 60 segundos de tiempo práctico para conjugar de 10 μg a 100 μg de anticuerpo por etiqueta
• Hasta un 70 % menos de excitación en comparación con los tándems de PE, lo que se traduce en una reducción del derrame y una mayor resolución
Método de conjugación de 3 pasos:
• Conecte NovaFluor Linker al anticuerpo de su elección
• Elimine el el exceso de NovaFluor Linker del anticuerpo conjugado de ADN
• Recueza NovaFluor al anticuerpo oligo-conjugado
Especificaciones
Citometría de flujo | |
Conjugation Kit | |
NovaFluor™ |
100 μg | |
NovaFluor™ Red 660 | |
660 nm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.