Learn More
Micronova™ NovaMop™ SW2
Mejora las fregonas validadas existentes al ofrecer una opción para autoescurrirse
Brand: Micronova™ QPNMSW-18
Additional Details : Peso : 1.36000kg
Requires : Mangos de la serie STAH o STAEH SnapMops o PocketMops
Description
La fregona autoescurrible Micranova NovaMop™ es un adaptador de fregona de cabeza plana fabricado en polipropileno ligero con soportes de acero inoxidable electropulido y cuenta con una junta giratoria que permite la rotación del cabezal de la fregona en 360°.
- Adaptador para fregona autoescurrible con giro de 360°
- Fabricado en polipropileno y acero inoxidable electropulido
- Para uso con fregonas de cabeza plana SnapMops o PocketMops
- Se conecta directamente a los mangos roscados de la serie STA, de longitud fija o extensible
- Se puede utilizar con los mangos de acero inoxidable de la serie SSU si añade el adaptador SSA-3 ACME
- Resistente a los productos químicos de limpieza y desinfectantes habituales
- Disponible en anchos de 35,56 y 45,72 cm (14 y 18 pulgadas)
- Esterilizable en autoclave
Specifications
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in) | |
18 in | |
45,7 cm | |
57,2 cm | |
10,2 cm | |
Productos químicos | |
1 unidad | |
Cabezales de fregona sustituibles de las series SnapMop, M-Zone FlatMop y PocketMop | |
Fregona autoenrollable para suelos, paredes y techos de entornos controlados |
Blanco | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
22,5 in | |
4 in | |
Sí | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo | |
Adaptador de fregona autoescurrible de polipropileno con acción giratoria | |
Polietileno, acero inoxidable, electropulido, Electropolished Stainless Steel |