Learn More
Invitrogen™ Novex™ del 10 al 20 %, tricina, 1,0 mm, minigeles de proteínas
Los geles de tricina Invitrogen Novex proporcionan separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. En este sistema, la tricina reemplaza a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que resulta en una concentración y separación más eficientes para proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de péptidos más pequeños.
Marca: Invitrogen™ EC6625BOX
251.75 EUR hasta el 2025-02-28
Use el código promocional "24154" para aplicar la oferta.
Includes: Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Descripción
Los geles de tricina Invitrogen Novex proporcionan separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. El sistema Tricine es una modificación del sistema de tampón discontinuo de tris-glicina desarrollado por Schaegger y von Jagow (Schaegger y von Jagow, 1987) específicamente para la resolución de péptidos y proteínas de bajo peso molecular. En este sistema, la tricina reemplaza a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que resulta en una concentración y separación más eficientes para proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de péptidos más pequeños.
Características de los geles de proteínas de tricina Novex:
• Aumento de la resolución de proteínas con pesos moleculares tan bajos como 2 kDa
• Mejora de la compatibilidad con la secuenciación directa de proteínas después de la transferencia a PVDF
• Reducción de la modificación de proteínas debido al menor pH del sistema de tampón de tricina
Formulación
Los geles de tricina Invitrogen se fabrican con reactivos de alta pureza, los cuales se someten a estrictos controles de calidad: base de Tris, HCI, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, SAF y agua altamente purificada. Nuestros geles de tricina tienen un gel concentrador al 4 % y no contienen SDS. El sistema Tricine requiere SDS en tampones de muestra y desplazamiento para obtener los mejores resultados.
Elija el gel de tricina adecuado para su separación de proteínas
Los geles de tricina Invitrogen están disponibles en tres concentraciones de poliacrilamida del 10 %, 16 %, y un gradiente del 10–20 %. Seleccione entre nuestros muchos formatos de pocillo, incluyendo los de 10, 12 y 15 pocillos. Los geles de tricina están formulados para aplicaciones de electroforesis en geles de desnaturalización. Para una preparación óptima de las muestras, recomendamos el tampón de muestra de tricina SDS (LC1676), y para la separación óptima utilice el tampón de desplazamiento de tricina SDS (LC1675).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) si se realiza una transferencia húmeda tradicional mediante el módulo Blot XCell II (EI9051) o el módulo Mini Blot (B1000). La transferencia semiseca rápida se puede realizar con Invitrogen Power Blotter o la transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock | |
Mini | |
Tricina | |
Hasta 25 µl | |
Desnaturalización | |
Peso molecular | |
10 geles/caja | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele. | |
8 cm |
Del 10 al 20 % | |
1,0 mm | |
Desnaturalización | |
De 2,5 a 200 kDa | |
10 pocillo | |
Novex™ | |
Hielo húmedo | |
8 cm |