Learn More
Invitrogen™ Agente reductor de muestras Bolt™ (10X)
Código de producto. 13296499
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
10 ml
Unit Size:
10 ml
250 microlitros
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13296499
Brand: Invitrogen™ B0009
This item is not returnable. View return policy
Includes
500mM dithiothreitol (DTT)
Optimizados para su uso con geles Bis-Tris Plus Bolt™ y disponibles en una gran variedad de formatos.
  • Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización.
  • Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas.
  • Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial.
  • Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas.
  • Los geles están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillo.
  • Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
  • Los tiempos de procesamiento pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
  • Almacenar entre 2 °C y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento El agente reductor de la muestra (10X) contiene 500 ditiotreitol mm (DTT).
Almacenar en 2° C a 8° C.
Concentración 10X, 500 mM
Para utilizar con (equipo) Perno
Tipo de producto Agente reductor de muestras
Formulario Líquido
Formulación 500 mm de ditiotreitol (DTT)
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Línea de productos Bolt
Cantidad 10 ml
Tipo de reactivo Agente reductor
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.