Learn More
Invitrogen™ Agente reductor de muestras Bolt™ (10X)
Código de producto. p-4931808
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 microlitros
Código de producto. 13296499
Marca: Invitrogen™ B0009
Includes
500mM dithiothreitol (DTT)
Optimizados para su uso con geles Bis-Tris Plus Bolt™ y disponibles en una gran variedad de formatos.
  • Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización.
  • Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas.
  • Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial.
  • Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas.
  • Los geles están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillo.
  • Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
  • Los tiempos de procesamiento pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
  • Almacenar entre 2 °C y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El agente reductor de la muestra (10X) contiene 500 ditiotreitol mm (DTT).
Almacenar en 2° C a 8° C.
Concentración 10X, 500 mM
Para utilizar con (equipo) Perno
Tipo de producto Agente reductor de muestras
Formulario Líquido
Formulación 500 mm de ditiotreitol (DTT)
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Línea de productos Bolt
Cantidad 10 ml
Tipo de reactivo Agente reductor