Learn More
Invitrogen™ 20 tampones de procesamiento Bolt™ MOPS SDS
Optimizados para su uso con geles Bis-Tris Plus Bolt™ y disponibles en una gran variedad de formatos
Marca: Invitrogen™ B0001
71.49 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Acerca de los geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Los tiempos de procesamiento de los geles Bolt™ pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
Información de órdenes
La vida útil es de 6 meses, si se almacena correctamente.
Especificaciones
Tampón de procesamiento | |
Bolt™ | |
Bolt™ |
20 X | |
Líquido | |
500 ml |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3048819 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | B0001_LITL18 PROMO,B0001 |
2991574 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | B0001_LITL18 PROMO,B0001 |
3071229 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | B0001_LITL18 PROMO,B0001 |
2475473 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | B0001_LITL18 PROMO,B0001 |
2489744 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | B0001_LITL18 PROMO,B0001 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
79Hours
5Minutes
15Seconds
35New Offer Ahorre hasta un 85%