Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra Bolt™ LDS (4X)
Descripción
Includes
Dodecil sulfato de litio (LDS) a pH 8,4.
Los tampones Novex™ Bolt™ y los agentes reductores de muestras se han optimizado para usar con los geles Bolt Bis-Tris Plus y están disponibles en varios formatos.
Acerca de los geles Bolt™ Bis-Tris Plus
Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas. Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
Los tiempos de procesamiento de los geles Bolt™ pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tampón de muestra (4X) que contiene sulfato de dodecilo de litio (LDS) a pH 8,5 con SERVA Blue G250 y rojo de fenol. Almacenar en 4° C a 25° C. |
| Tampón | Tampones de carga de muestras |
| Concentración | 4X |
| Para utilizar con (equipo) | Perno |
| Tipo de gel | Bis-Tris Plus |
| Tipo de producto | Tampón de muestras LDS |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus |
| Línea de productos | Bolt |
| Cantidad | 10 ml |