Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para beta amiloide 42 humana
Descripción
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, anti-IgG-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
El ensayo ELISA de beta amiloide 42 humana (Hu Abeta 42) cuantifica Hu Abeta 42 en medio de cultivo de tejidos humanos, homogeneizado de tejidos y líquido cefalorraquídeo (LCR). El ensayo reconocerá exclusivamente Hu Abeta 42 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para Abeta 42 humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P05067 |
| Intervalo del ensayo | 15,6-1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <10pg/ml |
| Concentración | De 15,6 a 1000 pg/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Homogeneizados de tejidos, Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 351 |
| Mostrar más |