Learn More
Invitrogen™ Proteasa AcTEV™
Reconoce específicamente una secuencia de siete aminoácidos (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly, con disociación entre Gln y Gly), por lo que es ideal para eliminar etiquetas de afinidad de proteínas de fusión.
325.00€ - 1712.00€
Especificaciones
Concentración | 1000 unidades |
---|---|
Condiciones de envío | Hielo seco |
Enzima | Proteasa TEV |
Tampón compatible | Tampón TEV |
Temperatura óptima de reacción | De +4 °C a 30 °C |
Includes: AcTEV™ Protease is supplied with a vial of 20X TEV buffer (1M Tris-HCl (pH 8.0), 10mM EDTA) and a vial of 100mM DTT.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10216572
|
Invitrogen™
12575015 |
1000 U |
325.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10443432
|
Invitrogen™
12575023 |
10.000 U |
1712.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Una versión mejorada de la proteasa AcTEV™ del virus de grabado del tabaco (TEV) es muy específica del centro, muy activa y significativamente más estable que la proteasa nativa del TEV, lo que resulta en una mayor actividad a largo plazo.
- Actividad de disociación altamente específica
- Mejora de la estabilidad enzimática para una actividad de proteasa prolongada
- Actividad a lo largo de un amplio intervalo de temperaturas (de 4 °C a 30 °C) y pH (de 6,0 a 8,5)
- Secuencia de seis histidinas para facilitar su extracción de la muestra de proteína digerida
- Pureza de una sola banda superior al 85 % con contaminación de proteasa no específica
- Aplicación
- La incubación con proteasa AcTEV™ libera la proteína de interés de la etiqueta de fusión
- Esta es una manera eficaz de eliminar las etiquetas de solubilidad, secreción, detección y purificación de proteínas recombinantes
- Purificada a partir de E. coli que expresan el gen de la proteasa AcTEV™
- Definición de la unidad
- Una unidad de proteasa AcTEV™ disocia el 85 % de un sustrato de control de 3 μg en 1 h a 30 °C
- Condiciones de reacción de la unidad
- 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 3 μg de sustrato de control y 1 unidad de enzima en 30 μl durante 1 h a 30 °C La proteasa AcTEV™ se prueba funcionalmente para comprobar la ausencia de cualquier actividad de proteasa inespecífica.
Purificación de proteínas con etiqueta GST, purificación de proteínas con etiqueta His, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
1000 unidades | |
Proteasa TEV | |
De +4 °C a 30 °C | |
AcTEV™ |
Hielo seco | |
Tampón TEV | |
Proteasa |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.