Learn More
Invitrogen™ ELISA Assay Buffer (5X)
For use with antibody pairs (ELISA)
Marca: Invitrogen™ DS98200
Descripción
Concentrated 5X Assay Buffer for Antibody Pairs is intended to be used as:
- Blocking reagent for ELISA plates
- Diluent for ELISA standards and samples
- Diluent for the detection antibody
- Diluent for the HRP conjugate
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
Especificaciones
ELISA | |
Buffer. Store at 2-8°C. | |
Wet Ice |
200 mL | |
Concentrated |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- ELISA Assay Buffer (5X)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
441945-000 | Certificado de análisis | 13/03/2025 | |
437798-000 | Certificado de análisis | 13/03/2025 | |
437494-000 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | |
437494-000 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | DS98200 |
437798-000 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | DS98200 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.