Learn More
Invitrogen™ BenchMark™ His-tagged Protein Standard
Se utiliza como un control positivo y para el dimensionamiento del peso molecular en la detección de proteínas de fusión etiquetadas con His
Marca: Invitrogen™ LC5606
266.70 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
Includes: Se suministran 125μl (25 aplicaciones de 5μl cada una) en tampón de carga que consta de Tris-HCl, SDS, glicerol, DTT y azul de coomassie G-250
Descripción
El estándar de proteínas BenchMark etiquetado con His se puede utilizar con geles NuPAGE™ y geles de Tris-Glicina.
- Verificación de la detección de la proteína de fusión etiquetada con His mediante la tinción en gel Invision™ o un anticuerpo anti-His (C-term)
- Diez bandas nítidas y claras en el rango de 10-160 kDa para la estimación del peso molecular de las proteínas etiquetadas con His
- Compatibilidad con la tinción Coomassie™ R-250
- Un formato listo para usar que ahorra tiempo
- Compatibilidad del gel: Geles de tricina Novex, geles de Tris-Glicina Novex, geles NuPAGE Bis-Tris, geles SDS-PAGE
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Se proporcionan 125 µl (25 aplicaciones de 5 µl cada una) en tampón de carga que consta de Tris-HCl, SDS, glicerol, DTT y azul de coomassie™ G-250. Almacenar a -20 °C. Evite repetir la congelación y descongelación |
|
10 | |
Sí | |
Sin teñir | |
160, 120, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10 kDa | |
125 µl | |
Inmunotransferencia (Western Blotting), SDS-PAGE |
Tinción en gel InVision™ His-tag | |
Marcadores moleculares de proteínas | |
De 10 a 160 kDa | |
Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles SDS-PAGE | |
BenchMark™ | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.