Learn More
Invitrogen™ Estándar de proteínas preteñidas Benchmark™
Estándar utilizado para supervisar la electroforesis o la transferencia electroforética del gel a la membrana mediante Western blots
Marca: Invitrogen™ 10748010
212.80 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Includes: Se suministran dos viales de 250μl cada uno en tampón de carga que consisten en 50 mm de Tris-HCl (pH 6,8), 5 mm de EDTA, 10 mm de DTT, SDS al 1 % (w/v), glicerol al 10 % (w/v)
Descripción
La escalera de proteínas preteñida BenchMark consta de 10 proteínas que varían en peso molecular aparente de 6 a 180 kDa diseñadas para su uso con geles de Tris-glicina.
- Proteínas unidas covalentemente a un colorante azul para su fácil visualización
- Una banda de proteínas acoplada a un colorante rosa para una fácil orientación e identificación de proteínas
- Proteínas purificadas por afinidad que proporcionan bandas nítidas y un fondo claro
- Formato fácil de usar que permite una aplicación directa al gel SDS-PAGE
- Reactivo suficiente para 100 minigeles o 50 geles regulares después de la transferencia western
- Reactivo suficiente para 50 minigeles o 25 geles regulares durante la electroforesis
- Compatibilidad del gel: Geles de Tris-glicina Novex
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Se suministran dos viales de 250 µl cada uno en tampón de carga que se componen de 50 mm de Tris-HCl (pH 6,8), 5 mm de EDTA, 10 mm de DTT, SDS al 1 % (w/v), glicerol al 10 % (w/v). Almacenar a -20 °C. Evite repetir la congelación y descongelación |
|
10 | |
Sí | |
2 colores: Azul, rosa | |
180, 115, 82, 64, 49, 37, 26, 19, 15, 6 kDa | |
2 x 250 µl | |
Inmunotransferencia (Western Blotting), SDS-PAGE |
Colorimétrico | |
Marcadores moleculares de proteínas | |
De 6 a 180 kDa | |
Geles de Tris-glicina Novex™ | |
BenchMark™ | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.