Learn More
Invitrogen™ Marcadores de proteínas BenchMark™
Descripción
Includes
Se suministran dos viales de 250μl cada uno en tampón de carga que consisten en 50 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 2 mM de EDTA, 10 mM de DTT, SDS al 2 % (w/v), glicerol al 10 % (w/v), azul de bromofenol al 0,01 % (w/v)
La escalera de proteínas BenchMark consta de 15 proteínas recombinantes con un peso molecular entre 10 y 220 kDa y se puede utilizar con geles NuPAGE™, de Tris-Glicina o de tricina.
- Bandas de orientación extraintensas de 20 y 50 kDa para garantizar una identificación adecuada de cada proteína
- Proteínas purificadas por afinidad que proporcionan bandas nítidas y un fondo claro
- Formato listo para su uso para la aplicación directa sobre un gel SDS-PAGE
- Detección con azul brillante de Coomassie™ R-250, plata u otras tinciones de proteínas
- Reactivo suficiente para 100 minigeles o 50 geles regulares con el uso de azul brillante de Coomassie R-250
- Compatibilidad del gel: Geles de Bis-Tris Bolt Plus, geles de tricina Novex, geles de Tris-glicina Novex, geles de Bis-Tris NuPAGE, geles de Tris-acetato NuPAGE, geles SDS-PAGE
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Se suministran dos viales de 250 μL cada uno en tampón de carga que se componen de 50 mm de Tris-HCl (pH 6,8), 2 mm de EDTA, 10 mm de DTT, SDS al 2 % (w/v), glicerol al 10 % (w/v), azul de bromofenol al 0,01 % (w/v). Almacenar a -20 °C. Evite repetir la congelación y descongelación |
| Number of Markers | 15 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 10 a 220 kDa |
| Tipo de tinción | Sin teñir |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 220, 160, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa |
| Línea de productos | BenchMark |
| Cantidad | 2 x 250 μl |
| Mostrar más |