Learn More
Invitrogen™ Tampón de transferencia Bolt™ (20X)
Optimizado para la transferencia de proteínas de los geles Bolt Bis-Tris Plus a las membranas para Western blot
45.15€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 4 y 25 °C. |
---|---|
Tampón | Tampones de transferencia |
Concentración | 20 X |
Tipo de producto | Tampón de transferencia Western Blot |
Formulario | Líquido |
Requires: Se necesita un depósito de minigel Bolt™ para el uso de todos los geles Bolt.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15135204
|
Invitrogen™
BT0006 |
125mL |
45.15€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Cuando se combina con metanol al 10 %, el tampón de transferencia Bolt se puede utilizar con el módulo de miniblot Bolt para una transferencia húmeda
- También se puede utilizar con antioxidante Bolt para mejorar la transferencia de proteínas reducidas a las membranas
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
Especificaciones
Almacenar entre 4 y 25 °C. | |
20 X | |
Líquido | |
Bolt™ |
Tampones de transferencia | |
Tampón de transferencia Western Blot | |
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus |