Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción azul coloidal
Cinco veces más sensibilidad que Coomassie™ R-250— y puede detectar tan poco como 10 ng de BSA
Marca: Invitrogen™ LC6025
Includes: El kit de tinción azul coloidal se suministra con un equipo de tinción A y B suficientes para teñir 25 minigeles
Descripción
El kit de tinción azul coloidal permite la detección de niveles de proteína en nanogramos con un esfuerzo mínimo y solo necesita agua para desteñir. La tinción azul coloidal utiliza química coloidal que reduce el colorante libre en la solución y mejora la relación de unión entre proteína y colorante. Las muestras se tiñen intensamente y resultan visibles durante tres horas, se elimina prácticamente por completo la tinción de fondo gracias a la decoloración nocturna con agua.
- Reactivos compatibles con espectrometría de masas fáciles de usar
- Grandes resultados de densitometría
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
El kit de tinción azul coloidal se suministra con el equipo de tinción A y B suficiente para teñir 25 mini geles. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. El kit está garantizado durante 6 meses cuando se almacena correctamente a menos que se indique lo contrario en la documentación del producto. | |
Colorimétrico | |
Kit de tinción para geles de proteínas | |
Temperatura ambiente |
Detección en gel | |
Coomassie | |
1 kit | |
proteína |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2489182 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | LC6025 |
2461357 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | LC6025 |
2865812 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | LC6025 |
2549209 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | LC6025 |
2801400 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | LC6025 |