Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PCR
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ KHA0031
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Includes: Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
El ELISA para proteína C-reactiva humana (Hu PCR) cuantifica la Hu PCR en suero humano y plasma. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu PCR natural y la recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la CRP humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La PCR (proteína C-reactiva) es un compuesto de proteína de fase aguda pentamérica y cíclica principal que consta de cinco subunidades idénticas, no covalentes, no glicosiladas. Cada subunidad está formada por 206 aminoácidos y tiene un peso molecular de 24 kDa. La PCR es producida por el hígado y sus niveles plasmáticos aumentan drásticamente durante los procesos inflamatorios que se producen en el cuerpo. La PCR es un iniciador de la cascada clásica del complemento, se une a varios componentes nucleares (cromatina, histonas, etc.), desempeña un papel importante en la inmunidad innata y media con las actividades asociadas con la resistencia preinmune no específica del huésped. Específicamente, se produce un aumento de 100-1000 de la PCR en respuesta a una lesión, infección o inflamación. La PCR es opsónica, un iniciador de la cascada clásica del complemento y un activador de monocitos/macrófagos. La PCR también se une a varios componentes nucleares, como la cromatina, las histonas y las snRNP, lo que sugiere que puede desempeñar el papel de neutralizador durante la necrosis celular. La PCR participa en varias funciones relacionadas con la defensa del huésped basadas en su capacidad de reconocer patógenos extraños y células dañadas del huésped, e inicia la eliminación de patógenos interactuando con los sistemas de efectores humorales y celulares de la sangre. Se ha demostrado que los pacientes con niveles basales de PCR elevados presentan un mayor riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular.Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
P02741 | |
<10pg/ml | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
PTX1 | |
9,7% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
Proteína C-reactiva | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
18,75-1200 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Suero | |
Detección colorimétrica | |
1401 | |
4 h | |
7 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 pruebas | |
Plasma, 5 μl; suero, 5 μl | |
Humano | |
4 h |
Seguridad y manipulación
- Human CRP ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: SODIUM AZIDE
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.