Learn More
Invitrogen™ Digitonina (5 %)
Una solución detergente utilizada para preparar muestras de proteínas nativas para su uso con el sistema de gel NativePAGE™
Marca: Invitrogen™ BN2006
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
Includes: 1 ml de solución
Descripción
La solución detergente lista para usar mejora la solubilidad de las proteínas hidrófobas y de membrana durante la preparación de las muestras. Las muestras preparadas con un 10 % de DDM y 5 % de digitonina, o el kit de preparación de muestras NativePAGE™, son compatibles con los geles NativePAGE™ Novex Bis-Tris para electroforesis nativa, que muestran un incremento de la resolución y han reducido la presencia de rayas.
- También se incluye en el kit de preparación de muestras NativePAGE
- Solución detergente lista para usar
- Mejora la solubilidad de las proteínas hidrófobas y de membrana durante la preparación de las muestras
- Las muestras preparadas con DDM al 10 %, digitonina al 5 % o el kit de preparación de muestras NativePAGE™ son compatibles con los geles Bis-Tris NativePAGE Novex para la electroforesis nativa y muestran una mayor resolución y menos estrías.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
11024-24-1 | |
Clear | |
IHC, Cryo-EM, Crystallography | |
Native-PAGE | |
1 ml | |
Native Gel Electrophoresis | |
1229 | |
Digitonina |
1 ml de solución. Almacenar a +4 °C. | |
5% | |
Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-Cell | |
Solución de digitonina | |
Líquido | |
NativePAGE Gels | |
Each | |
Hielo húmedo |
Seguridad y manipulación
- Digitonin (5%)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: digitonin
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.