Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Sheep IgG de antirrratón
Los gránulos superparamagnéticos de 2,8 μm con anticuerpos de oveja anti-IgG de ratón policlonales purificados por afinidad, covalentemente ligados a la superficie del gránulo
520.00€ - 1454.00€
Spécification
Fragmento de anticuerpos | Anticuerpo completo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
Concentración | 10 mg/mL |
Contenido y almacenamiento | Contiene: Anticuerpo de oveja anti-IgG de ratón Dynabeads M-280 de 2 mL (10 mg gránulos/mL) Almacenamiento: 2°C a 8°C |
Contenido | Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 |
Includes: 2mL Dynabeads M-280 Sheep anti-Mouse IgG (10mg beads/mL)
Code produit | Marque | Volumen (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volumen (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10515883
|
Invitrogen™
11201D |
2 mL |
520.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10077512
|
Invitrogen™
11202D |
10 mL |
1454.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Los gránulos anticuerpos de oveja anti-IgG de ratón Dynabeads M-280 están diseñados para admitir el enlace sencillo y eficaz de anticuerpos IgG de ratón y sus proteínas objetivo. El anticuerpo de oveja policlonal se enlaza con IgG1, IgG2a, IgG2b de ratón y con una reactividad más baja hacia el IgG3 de ratón e IgM. La reactividad cruzada humana es mínima.
- Procedimiento de aislamiento y acoplamiento rápido y sencillo
- No son necesarios pasos de centrifugación o columnas
- Enlaza con la mayoría de las subclases de IgG de ratón
- Anticuerpo completo
- Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón
- Concentración: 10mg/mL
- Compatible con alto rendimiento
- Reactividad: Ratón
- Especie diana: Todas las especies, excepto el ratón
- Separación basada en gránulos magnéticos que permite una sencilla manipulación
- Adaptable para diversas aplicaciones
Purificación de anticuerpos, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), inmunoprecipitación, aislamiento de organelas, visualización de fago, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Informations sur la commande
Condición de envío:Temperatura ambiente
Spécification
Anticuerpo completo | |
10 mg/mL | |
Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 | |
Brown | |
Polystyrene | |
Microesferas en suspensión | |
Compatible con alto rendimiento | |
Magnetic Beads | |
0.02% NaN3 | |
Une IgG1, IgG2a e IgG2b de ratón. Reactividad más baja hacia IgG3 e IgM de ratón. | |
Todas las especies, excepto el ratón | |
2,8 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
Contiene: Anticuerpo de oveja anti-IgG de ratón Dynabeads M-280 de 2 mL (10 mg gránulos/mL) Almacenamiento: 2°C a 8°C |
|
Polyclonal sheep anti-mouse IgG covalently bound to Dynabeads | |
Inmunoprecipitación, Purificación de proteínas | |
IgG antirratón de oveja M-280 | |
Kingfisher™ Duo Prime, Kingfisher™ Flex, Kingfisher™ Apex, imanes DynaMag™ | |
Oveja | |
Anticuerpo | |
Proteins | |
Temperatura ambiente | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.