Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Proteína A para inmunoprecipitación
Gránulos superparamagnéticos uniformes de 2,8 μm con proteína A recombinante (aproximadamente 45 kDa) unidos por enlace covalente a la superficie
Marca:  Invitrogen™ 10001D
204.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10334693
  • 243.00€ / cada uno
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
La proteína A Dynabeads está diseñada para proporcionar una alternativa a la pulpa de Sepharose™ o agarosa para inmunoprecipitación (IP).
  • Breve y sencillo procedimiento de unos 30 minutos
  • Reduce considerablemente el fondo debido a la unión inespecífica
  • No hay columnas, centrifugaciones ni largos pretratamientos de las muestras
  • La separación suave conserva la conformación de proteínas naturales y complejos de proteínas grandes
  • La separación basada en gránulos magnéticos es rápida y fácil de realizar
  • Una separación suave provoca un estrés físico mínimo en las proteínas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación de anticuerpos, descubrimiento de biomarcadores, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), inmunoprecipitación, aislamiento de organelas, visualización de fago, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Sepharose™ es una marca comercial de empresas de GE Healthcare.
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 mg/mL
Poliestireno
2,8 μm
Compatible con alto rendimiento
Protein A
1 ml
Antibodies
Proteína A
Microesferas en suspensión
ISO9001 and ISO13485
Recombinant Protein A covalently bound to Dynabeads
Contiene: 1 ml de gránulos Dynabeads™ con proteína A
Almacenamiento: 2 °C a 8 °C.
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Temperatura ambiente
Dynabeads™
Inmunoprecipitación
Gránulo superparamagnético de proteína A
20 Tests
For Research Use Only
Monosized 2.8 mm (CV <5%)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Produktzertifizierungen
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2791312 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10001D
Número de lote2791319 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10001D
Número de lote2821717 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10001D
Número de lote2835716 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10001D
Número de lote2848440 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number10001D
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ Proteína A para inmunoprecipitación > 1mL
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.