Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Proteína G para inmunoprecipitación
Gránulos superparamagnéticos uniformes de 2,8 μm con proteína G recombinante (aproximadamente 17 kDa) unidos por enlace covalente a la superficie
Marca: Invitrogen™ 10003D
162.00 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
La proteína G Dynabeads proporciona una alternativa superior a los gránulos Sepharose™ y la pulpa de agarosa para la inmunoprecipitación (IP).
- Breve y sencillo procedimiento de unos 30 minutos
- Reduce considerablemente el fondo debido a la unión inespecífica
- No hay columnas, centrifugaciones ni largos pretratamientos de las muestras
- La tecnología de separación suave preserva las conformaciones de proteínas nativas y complejos de proteínas grandes
- La separación basada en gránulos magnéticos es rápida y fácil de realizar
- Una separación suave provoca un estrés físico mínimo en las proteínas
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación de anticuerpos, descubrimiento de biomarcadores, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), inmunoprecipitación, aislamiento de organelas, visualización de fago, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
30 mg/mL | |
Poliestireno | |
2,8 μm | |
Compatible con alto rendimiento | |
Protein G | |
1 ml | |
Antibodies | |
Proteína G | |
Microesferas en suspensión | |
ISO9001 and ISO13485 |
Recombinant Protein G covalently bound to Dynabeads | |
Contiene: 1 ml de gránulos Dynabeads™ con proteína G Almacenamiento: 2 °C a 8 °C. |
|
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex | |
Temperatura ambiente | |
Dynabeads™ | |
Inmunoprecipitación | |
Gránulo superparamagnético de proteína G | |
20 Tests | |
For Research Use Only | |
Monosized 2.8 mm (CV <5%) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
New Offer Ahorre ahora