Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TNFR1 (soluble) humano
Código de producto. 10511475
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. 10511475
Marca: Invitrogen™ KAC1761
Includes
Placa previamente recubierta, patrón, controles, HRP de anticuerpos, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el receptor del factor de necrosis tumoral humano 1 (Hu TNFR1) cuantifica el Hu TNFR1 en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la TNFR1 humana natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para TNFR1 humano está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El receptor del factor de necrosis tumoral 1 (TNFR1) pertenece a la superfamilia de factores de necrosis tumoral y es uno de los principales receptores TNF-alfa. Este receptor desempeña un papel importante en la mediación de la apoptosis. El TNFR1 también desempeña un papel importante en la señalización mediada por citoquinas, la regulación positiva de la vía de acceso de NF-Kb, la regulación positiva de la angiogénesis y la regulación negativa de la expresión génica. El dominio extracelular del receptor también se libera en el sistema circulatorio como TNFR1 soluble (sTNFR1). En los seres humanos, el gen TNFR1 se encuentra en el cromosoma 12.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P19438
Intervalo del ensayo 1-47 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7132
Símbolo de gen CD120a,FPF,TBP1,TNF-R,TNF-R-I,TNF-R55,TNFAR,TNFR1,TNFR55,TNFR60,p55,p55-R,p60
Tiempo de incubación 1,25 h
CV interensayo 7,3%
CV intraensayo 4,6%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Tampón de incubación, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, isotipo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador TNF-RI
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 1 h 15 min