Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra TBE de alta densidad Novex™ (5X)
Compatible con geles de poliacrilamida
Marca: Invitrogen™ LC6678
99.52 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
Los geles de Tris-borato-EDTA (TBE) Novex proporcionan la máxima resolución posible para analizar digestiones de restricción y productos de PCR. Los fragmentos de ADN que van desde 10 a 3.000 pares de bases están claramente resueltos en bandas nítidas y ajustadas. Los geles de retraso de ADN Novex se preparan con TBE 0,5X como tampón de gel. Esto es suficiente para una buena separación electroforética, pero demasiado baja para promover interacciones DNA-proteína
- Los geles de retraso de ADN Novex TBE están diseñados para funcionar en miniceldas XCell SureLock™
- Formulación: Los geles de retraso de ADN Novex TBE se fabrican con una base de tris de alta pureza, ácido bórico, EDTA, acrilamida, bisabisacrilamida, TEMED y APS
- Tampones recomendados: Para un rendimiento óptimo, con estos geles se recomienda el uso del tampón de desplazamiento Novex TBE y el tampón de muestras TBE de alta densidad Novex
- El tampón de muestra de alta densidad Novex TBE contiene el agente de densidad Ficoll™, que produce bandas más rectas y nítidas que los agentes de densidad convencionales, y tintes de seguimiento Bromophenol Blue y Xylene Cyanol
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Tampón de carga de muestras | |
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C | |
Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting | |
Novex™ | |
10 mL |
5 X | |
Geles de poliacrilamida | |
Azul de bromofenol, xileno cianol | |
Tampón TBE | |
Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.