Learn More
Invitrogen™ Marcadores de peso molecular de proteínas preteñidos HiMark™
Diseñado para el análisis de proteínas de alto peso molecular en geles de Tris-acetato NuPAGE™ Novex™
Marca:  Invitrogen™ LC5699
365.75 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
Código de producto. 10237532
  • 385.00€ / 250 microlitros
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: 250μl de estándar de proteínas de alto peso molecular (HMW) preteñido HiMark™; tampón de almacenamiento: Tris-HCl, formamida, SDS, rojo fenol
Descripción
Descripción
  • Amplio: contiene marcadores con una amplia variedad de altos pesos moleculares, lo que proporciona nueve bandas de proteínas de 30 a 460 kDa
  • Práctico – la formulación lista para su uso elimina la necesidad de calentar, reducir o agregar un tampón de muestra antes de usarlo
  • Eficiente – permite una sencilla visualización de la electroforesis y una rápida evaluación de la eficacia de la transferencia western
  • Compatible: diseñado para el uso con geles de Tris-acetato NuPAGE Novex al 3–8 % y al 7 % en condiciones de desnaturalización
  • También se puede utilizar con geles Bis-Tris NuPAGE Novex al 4 al 12 % con tampón de desplazamiento MOPS NuPAGE y gel de Tris-glicina Novex al 4 %. Sin embargo, para obtener mejores resultados con proteínas de alto peso molecular (HMW), utilice siempre geles de Tris-acetato NuPAGE Novex
  • Compatibilidad del gel: Geles de Tris-glicina Novex, geles de Tris-acetato NuPAGE
El patrón de proteínas de alto peso molecular HiMark™ también está disponible en formato sin teñir
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Contenido: 250 µl de patrón de proteínas de alto peso molecular (HMW) preteñido HiMark™
Tampón de almacenamiento: Tris-HCl, formamida, SDS, rojo de fenol
Almacenamiento: almacenar a -20 °C
9
De 30 a 460 kDa
Geles de Tris-glicina Novex™, geles de Tris-acetato NuPAGE™
HiMark™
Hielo seco
Colorimétrico
Marcadores moleculares de proteínas
Geles de Tris-acetato
2 colores: Morado, rosa
460, 268, 238, 171, 117, 71, 55, 41, 31 kDa
250 µl
Inmunotransferencia (Western Blotting), SDS-PAGE
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiMark Pre-stained Protein Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formamide