Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11524906
Click to view available options
Cantidad:
10 sets
3 x 10 sets
Dimensions (LxW):
Mini, 8 cm x 8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
Código de producto. 11524906
Marca: Invitrogen™ IB401002
Includes
One box of iBlot Transfer Stacks containing 10 stacks
Se utiliza para la transferencia de proteínas con el dispositivo de transferencia de gel iBlot.
Las pilas de transferencia iBlot se utilizan para transferir proteínas mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot. Las pilas de transferencia iBlot son pilas desechables que se suministran en tres variedades para diferentes aplicaciones: las pilas de transferencia de gel iBlot incluyen membranas de PVDF o de transferencia de nitrocelulosa para realizar transferencias secas de proteínas, las pilas de transferencia de ADN iBlot tienen una membrana de transferencia de nailon integrada para realizar transferencias secas de ADN, y las pilas de detección Western iBlot se utilizan para realizar detecciones Western en membranas de PVDV o de nitrocelulosa transferidas previamente. Cada pila de transferencia iBlot contiene un electrodo de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas o ADN.
Membrana de PVDF (fluoruro de polivinilideno)
  • Tamaño de poro de 0,2 μm, baja fluorescencia
  • Tiene mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa.
  • Preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes
  • Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
  • Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas
  • Capacidad de unión a proteínas: 240 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
  • El tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se utiliza para todos los tipos de gel midi Novex (o equivalentes) y geles E-PAGE™ 48 o 96
  • El tamaño mini (8 cm x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (o equivalentes)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 10 sets
Formato Pila de transferencia
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento 10 juegos de pilas de transferencia en una caja. Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Línea de productos iBlot
Suficiente para 10 transferencias
Características ecológicas Eliminación sostenible