Learn More
Invitrogen™ IL-10 Porcine ELISA Kit
A lymphokine involved in immune response
Marca: Invitrogen™ KSC0101
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Descripción
The Porcine Interleukin 10 (Por IL-10) ELISA quantitates Por IL-10 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Por IL-10. Principle of the method The Porcine IL10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina-10 es una citocina pleiotrópica que desempeña un papel importante como regulador de la función celular linfoide y mieloide. En humanos, la IL-10 se produce a través de células T en sangre periférica CD8(+) activadas o por clones de células T CD4(+) T-auxiliar. Debido a la capacidad de IL-10 para bloquear la síntesis de citocinas y varias funciones celulares accesorias de macrófagos, esta citocina es un potente supresor de las funciones efectores de macrófagos, células T y células NK. Además, IL-10 participa en la regulación de la proliferación y diferenciación de células B, mastocitos y timocitos. La estructura primaria de IL-10 humano se ha determinado clonando el ADNc que codifica la citocina. La proteína correspondiente ejerce 160-aminoácidos con una masa molecular prevista de 18,5 kDa. En base a su estructura primaria, IL-10 es miembro de la familia de cuatro grupos de citoquinas. En solución humana, IL-10 es un homodímero con una masa molecular aparente de 39 kDa. Aunque contiene un sitio de glicosilación ligado a N, carece de carbohidratos detectables. La proteína recombinante expresada en E. coli retiene todas las actividades biológicas conocidas. El gen IL-10 humano se encuentra en el cromosoma 1 y está presente como una sola copia en el genoma. La IL-10 humana exhibe una fuerte homología de secuencias de ADN y aminoácidos a la IL-10 murina y un marco de lectura abierto en el genoma del virus de Epstein-Barr, BCRF1 que comparte muchas de las actividades biológicas de las citocinas celulares y, por consiguiente, puede desempeñar un papel importante en la interacción del virus huésped. Las propiedades inmunodepresoras de IL-10 sugieren un posible uso clínico de IL-10 en la supresión de rechazos de injertos después de transplantes de órganos. Además, IL-10 puede ejercer fuertes actividades antiinflamatorias.Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Q29055 | |
<3 pg/mL | |
Kit de ELISA | |
Porcino | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CSIF,IL-10 | |
5,1% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 pruebas | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Porcino | |
3 h |
7,8-500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Colorimétrico | |
397106 | |
7,2% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
<3 pg/ml | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.