Learn More
Invitrogen™ IL-1 beta Human ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant human IL-1β in serum, buffered solution, or cell culture medium
668.00€ - 2145.00€
Especificaciones
Número de acceso | P01584 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 3,9-250 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 1 pg |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10130573
|
Invitrogen™
KHC0011 |
96 pruebas |
668.00€
96 tests |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10150573
|
Invitrogen™
KHC0012 |
2 x 96 pruebas |
998.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10140573
|
Invitrogen™
KHC0011C |
5 x 96 pruebas |
2145.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Human Interleukin-1beta (Hu IL-1beta) ELISA quantitates Hu IL-1β in human serum, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-1β. Principle of the method The Human IL-1β solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IL-1β is important in immune response.
Especificaciones
P01584 | |
1 pg | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL-1,IL1-BETA,IL1F2 | |
4,4% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
3,9-250 pg/ml | |
Biotina | |
Sobrenadante, Suero | |
Colorimétrico | |
3553 | |
6,6% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
1 pg/ml | |
Suero, 50 μl; Sobrenadante, 50 μl | |
Humano | |
2 h 55 min |