Learn More
Invitrogen™ Human IL-6 ELISA Kit
Código de producto. 10484943
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
paquete de 5
Código de producto. 10484943
Marca: Invitrogen™ KHC0062
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Interleukin 6 (Hu IL-6) ELISA quantitates Hu IL-6 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-6. Principle of the method The Human IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05231
Intervalo del ensayo 7,8-2500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3569
Símbolo de gen BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-beta-2,IFNB2,IL-6
CV interensayo 7,9%
CV intraensayo 6,2%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Precisión <2 pg/ml
Cantidad 2 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.