Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para IL-6 de ratón
Descripción
Includes
Mouse IL-6 Antibody Coated 96-Well Plate, Mouse IL-6 Standard, Standard Diluent Buffer, Mouse IL-6 Detection Antibody, Streptavidin-HRP, HRP Diluent, Wash Buffer Concentrate (25X), Stabilized Chromogen, TMB, Stop Solution, Plate Covers, Detailed protocol with validation tests
The Mouse Interleukin (IL-6)) ELISA quantitates Ms IL-6 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-6. Principle of the method The Mouse IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08505 |
| Intervalo del ensayo | 7,8-500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <3 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (aplicación) | Colorimétrico |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 16193 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.