Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para subclase de IgG humana
Descripción
Includes
Anticuerpos (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), control, estándar, IgG antihumana peroxidasa, cromágeno, solución de parada, diluyentes, tampón de lavado y placas recubiertas de anticuerpos.
El ELISA de perfil de subclase de IgG humana (Hu IgG) cuantifica las subclases de Hu IgG en suero humano o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu IgG1, IgG2, IgG3 o IgG4 naturales y recombinantes.
Principio del método
El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para IL-10 US humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). El sándwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), que se une al objetivo en un epítopo diferente al anticuerpo de captura. Se ha incorporado una enzima conjugada en el ensayo. Después de los pasos de incubación y lavado, se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-diana para producir una señal medible. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración de objetivo presente en la muestra original.
Validación rigurosa
Todos los lotes fabricados de este kit de ELISA se someten a pruebas de calidad, tales como la sensibilidad, la especificidad, la precisión y la consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Diluyente de muestras, Concentrado de tampón de ensayo, Control de suero, Subclases de MAbs a IgG(4), Anticuerpo conjugado con peroxidasa, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas |
| Etiqueta o tinte | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Gen marcador | IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 |
| Cantidad | 2 x 96 pruebas |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Human IgG Subclass ELISA Kit
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone