Learn More
Invitrogen™ Solución de parada para ELISA
Código de producto. p-4922261
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
25 ml
cada uno
Código de producto. 12043609
Marca: Invitrogen™ SS03
Una solución lista para usar, destinada como solución de parada en aplicaciones ELISA que utilizan peroxidasa de rábano picante y solución de sustrato TMB.
ELISA Stop Solution is a ready-to-use solution intended for use as a stop solution in ELISA applications that use horseradish peroxidase and TMB substrate solution. As TMB substrate solution reacts with horseradish peroxidase, it produces a pronounced blue color. At the end of TMB incubation, a volume of ELISA Stop Solution equal to the volume of TMB substrate solution is added to the wells to terminate the horseradish peroxidase reaction. Addition of Stop Solution results in the rapid formation of a yellow end product. The optical density of this yellow end product is measured at 450 nm. The yellow end product is stable for sixty minutes after addition of Stop Solution and so optical density should be measured within that time.
  • Una solución lista para usar, destinada como solución de parada en aplicaciones ELISA que utilizan peroxidasa de rábano picante y solución de sustrato TMB.
  • Dado que la solución de sustrato TMB reacciona con la peroxidasa de rábano picante, produce un color azul pronunciado.
  • Al final de la incubación de TMB, se añade a los pocillos un volumen de solución de parada ELISA igual al volumen de solución de sustrato TMB para terminar la reacción de peroxidasa de rábano picante.
  • La adición de la solución de parada da lugar a la rápida formación de un producto final amarillo.
  • La densidad óptica de este producto final amarillo se mide a 450 nm.
  • El producto final amarillo es estable durante sesenta minutos después de la adición de la solución de parada, por lo que la densidad óptica debe medirse dentro de dicho periodo.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de parada para ELISA
Cantidad 25 ml
Formulario Líquido
Tipo de sustrato HRP, TMB
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo