Learn More
Invitrogen™ Cytokine 10-Plex Human Panel
Código de producto. 10131240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10131240 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 10131240
Marca: Invitrogen™ LHC0001M
Includes
Contiene gránulos de captura recubiertos de anticuerpos premezclados, estándar, anticuerpo del detector premezclado, diluyentes, concentrado de SAV, tampones, solución de lavado, placa de filtro, placa de fondo plano, protocolo completo y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Mide 10 análitos simultáneamente y proporciona más datos de cada muestra
El panel magnético 10-Plex de citocinas humanas para la plataforma Luminex está diseñado específicamente para cuantificar GM-CSF, IFN-γ, IL-1 β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 y TNF- enα en suero, plasma y sobrenadante de cultivo tisular. Este ensayo se puede realizar solo o en combinación con otros kits únicos Luminex seleccionados de Life Technologies. El panel emplea gránulos magnéticos, lo que facilita la automatización, reduce el tiempo de intervención y aumenta el rendimiento y la precisión. El panel es adecuado para su uso con los sistemas Luminex 200™, FLEXMAP 3D™ y MAGPIX™.
Nuestro panel de análitos humanos integral
El panel magnético 10-Plex de citocinas humanas para la plataforma Luminex proporciona reactivos para la cuantificación precisa, reproducible y sensible de proteínas humanas, incluyendo: GM-CSF, IFN-γ IL-1 β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α.
Tecnología Luminex xMAP™: herramienta analítica eficaz y probada
El panel se basa en la tecnología xMAP. El uso de una tecnología basada en gránulos en suspensión hace posible utilizar las capacidades de multiplexing de los ensayos Luminex. Las microesferas magnéticas se tiñen internamente con fluoróforos rojos e infrarrojos de diferentes intensidades. A cada gránulo se le da un número único, o región de gránulo, lo que permite diferenciar un gránulo de otro. Los gránulos ligados de forma covalente a diferentes anticuerpos se pueden mezclar en el mismo ensayo, utilizando un formato de microplaca de 96 pocillos. Al finalizar el inmunoensayo tipo sándwich, los gránulos se pueden leer utilizando los sistemas de detección Luminex 200™ o FLEXMAP 3D™, instrumentos basados en citometría de flujo, dos láseres, procesamiento de señal digital en tiempo real y software xPONENT™ para distinguir el color del gránulo (análito) y la intensidad de fluorescencia de la señal del ensayo (PE).
El sistema MAGPIX: lleva el poder multiplex a todos los laboratorios
El sistema MAGPIX también puede usarse para el análisis de muestras. Este instrumento utiliza tecnología xMAP y está construido sobre diodos emisores de luz (LED) para la excitación, una cámara CCD para la detección de gránulos y análitos y procesadores de señal digital de alta velocidad. El sistema MAGPIX es más compacto y robusto, proporcionando una herramienta de multiplexación basada en gránulos magnéticos muy rentable. Su configuración sencilla y lista para usar permite a los investigadores realizar rápidamente ensayos singleplex o multiplex de hasta 50 objetivos en muestras biológicas únicas. El sistema MAGPIX es fácil de usar, tanto para usuarios nuevos como experimentados.
Los gránulos magnéticos le permiten aprovechar mejor su tiempo
Los ensayos con gránulos magnéticos utilizan la microesfera magnética Luminex MagPlex. El resto de componentes del ensayo coinciden con los ensayos basados en gránulos de poliestireno Luminex equivalentes, lo que proporciona una calidad y una consistencia idénticas. La tecnología MagPlex aprovecha las propiedades magnéticas para simplificar los pasos de lavado de los ensayos y maximizar la uniformidad de los resultados. Los ensayos basados en gránulos magnéticos permiten la automatización, reducen el tiempo de intervención y aumentan el rendimiento y la precisión. Los protocolos fáciles de usar le permiten obtener resultados en tan solo 3,5 horas. Además, estos ensayos son compatibles con estaciones de lavado de vacío y magnético y funcionan bien con el sistema MAGPIX, así como con otras plataformas Luminex xMAP. Una prueba de muestra natural que compara los ensayos de poliestireno y gránulos magnéticos demuestra que los gránulos magnéticos y de poliestireno dan resultados equivalentes.
Más validación para la confianza en los resultados
El panel se ha validado mediante los mismos criterios rigurosos que distinguen los ensayos Luminex. El kit incluye un prospecto que describe las especificaciones de cada marcador del ensayo.
  • Rendimiento superior: cuantificación precisa, reproducible y sensible de múltiples proteínas
  • Alta calidad: los anticuerpos altamente cualificados permiten una excelente especificidad y sensibilidad
  • Protocolos rápidos y fáciles: realice un ensayo multiplex y analice los datos en menos de un día
Análisis celular, inmunoensayos, inmunoensayo listo para su uso
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Panel de multiplexado
Cantidad 96 pruebas
Especie Humano
Combinability Combinable
Método de detección Fluorescente
Conjugado R-PE
Tipo de esfera Consulte la documentación del producto
Sensibilidad del ensayo Consulte la documentación del producto
Intervalo del ensayo Consulte la documentación del producto
Formato Panel preconfigurado
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™
Línea de productos Novex
Expresión Citocina
Subtipo de proteína Receptores y citocinas
Tipo de muestra Sobrenadantes de cultivo celular, suero y plasma
Contenido y almacenamiento Contiene gránulos de captura recubiertos de anticuerpos premezclados, estándar, anticuerpo del detector premezclado, diluyentes, concentrado de SAV, tampones, solución de lavado, placa de fondo plano, protocolo completo y hoja de datos técnicos específicos del lote. Almacenar entre 2 ° y 8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Research Area Immunology, Cytokines
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytokine 10-Plex Human Panel
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)