Learn More
Invitrogen™ Agarosa Ni-NTA
Resina de afinidad cargada de níquel que se puede utilizar para purificar proteínas recombinantes que contienen una secuencia de polihistidina (6xHis)
357.00€ - 2300.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | La resina Ni-NTA está precargada y es capaz de unir hasta 50 mg de proteína recombinante por cada 1 ml de resina. Se proporciona como una pulpa al 50 % en etanol al 30 %. La resina aparecerá de color azul cuando se cargue con Ni2+. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de la resina Ni-NTA durante 6 meses si se almacena correctamente. |
---|---|
Fase estacionaria | Ni-NTA |
Tipo | Agarosa |
Formulario | Suspensión |
Tipo de columna | Columna de afinidad |
Includes: The Ni-NTA resin is pre-charged and able to bind up to 50mg of recombinant protein per 1mL of resin. It is provided as a 50% slurry in 30% ethanol. The resin will appear blue in color when charged with Ni2+
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520656
|
Invitrogen™
R90101 |
10 mL |
357.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11540656
|
Invitrogen™
R90115 |
25 ml |
610.00€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11530656
|
Invitrogen™
R90110 |
100 mL |
2300.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La agarosa Ni-NTA es una resina de afinidad cargada de níquel que se puede utilizar para purificar proteínas recombinantes que contienen una secuencia de polihistidina (6xHis).
- Las proteínas ligadas a la resina pueden eluirse con tampón de pH bajo o por competencia con imidazol o histidina
- La purificación en un solo paso se puede realizar tanto en condiciones nativas como desnaturalizantes
- Ni-NTA utiliza el ácido nitrilotriacético (NTA) del ligando quelante unido a una resina de agarosa al 6 % entrecruzada que es adecuada para su uso en aplicaciones de flujo por gravedad y lotes
- Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a 4 °C.
Especificaciones
La resina Ni-NTA está precargada y es capaz de unir hasta 50 mg de proteína recombinante por cada 1 ml de resina. Se proporciona como una pulpa al 50 % en etanol al 30 %. La resina aparecerá de color azul cuando se cargue con Ni2+. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de la resina Ni-NTA durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
Agarosa | |
Columna de afinidad |
Ni-NTA | |
Suspensión |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Agarosa Ni-NTA