Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial.
Marca:  Invitrogen™ WG1003BOX
205.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003722
  • 254.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Una caja de 10 geles
Descripción
Descripción
Los geles de proteína Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos que proporcionan una amplia separación de proteínas de peso molecular con alta resolución e integridad de las muestras. Estos geles prefundidos son ideales para aplicaciones en las que la integridad de las proteínas es crucial. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial.
Características de los geles de Bis-Tris NuPAGE:
Mejor integridad de las proteínas: proceso de preparación de muestras optimizado que conserva sus proteínas
Amplios intervalos de separación de peso molecular: seleccione el gel y el tampón de desplazamiento adecuados para obtener la separación óptima de sus proteínas
Tiempos de ejecución más rápidos: obtenga la separación de sus proteínas en tan solo 35 minutos
Vida útil más larga: los geles NuPAGE Bis-Tris pueden almacenarse durante al menos 12 meses a temperatura ambiente
Elija el gel NuPAGE Bis-Tris adecuado para su separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles NuPAGE Bis-Tris se suministran en cuatro concentraciones de poliacrilamida: 8 %, 10 %, 12 % y 4–12 % de gradiente. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles NuPAGE Bis-Tris también vienen en múltiples formatos de pocillo.
Los geles NuPAGE Bis-Tris están formulados para desnaturalización de aplicaciones de electroforesis en gel. Para una preparación de muestras óptima, utilice el tampón de muestras NuPAGE LDS (NP0007) y el agente de reducción de muestras NuPAGE (NP0004). Utilice el antioxidante NuPAGE (NP0005) en el tampón de desplazamiento para mantener el estado reducido de las proteínas durante la ejecución y permitir la máxima nitidez de la banda. Los geles se pueden procesar utilizando el tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (NP0002) para resolver mejor las proteínas pequeñas o el tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (NP000102) para resolver las proteínas de tamaño medio a grande.
Los geles medios NuPAGE Bis-Tris se pueden utilizar con los aparatos de gel de celda media XCell SureLock (WR0100) o cómodamente con la celda Bio-Rad Criterion con nuestros adaptadores (WA0999).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, se puede realizar una transferencia semiseca rápida mediante Invitrogen Power Blotter o una transferencia en seco rápida mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001). También se puede realizar la transferencia húmeda tradicional con la celda Bio-Rad Criterion utilizando el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin adaptadores
8%
1,0 mm
Desnaturalización
De 3,5 a 260 kDa
26 pocillo
NuPAGE™
Temperatura ambiente
13 cm
Celda media XCell4 SureLock, Depósito de gel SureLock Tandem Midi
Midi
Bis-Tris
Hasta 15 µl
Desnaturalización
Peso molecular
10 geles/caja
Almacenar de 4–25 °C. No la congele.
8 cm