Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestras NuPAGE™ LDS (4X)
Código de producto. p-4918335
Click to view available options
Cantidad:
10mL
250mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
Código de producto. 11549166
Marca: Invitrogen™ NP0007
Includes
NuPAGE LDS Sample Buffer (4X), 10mL
Se utiliza en la preparación de muestras de proteínas para la electroforesis en gel desnaturalizante con geles NuPAGE™ Novex™. El tampón de muestra de LDS (4X) Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ contiene dodecilsulfato de litio (pH 8,4) que permite la actividad máxima del agente reductor.
La preparación de muestras de proteínas óptimas para la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) requiere la desnaturalización y la reducción de los enlaces disulfuro de las proteínas.
  • Solución muy concentrada y viscosa que contiene una concentración más alta de glicerol
  • Contiene el doble de LDS en comparación con la cantidad de SDS del tampón de muestra de SDS de tris-glicina Novex™ o del tampón de muestra de SDS de tricina
  • El tampón de muestra de LDS NuPAGE™ debe estar a temperatura ambiente (25 °C) antes de su uso
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tampón de muestra (4X) que contiene dodecilsulfato de litio (LDS) a pH 8,5 con SERVA Blue G250 y rojo fenol.
Almacenar entre 4 °C y 25 °C.
Tampón Tampones de carga de muestras
Concentración 4 X
Tipo de gel Gel NuPAGE
Tipo de producto Tampón de muestras LDS
Compatibilidad del gel Geles NuPAGE™
Línea de productos NuPAGE
Cantidad 10mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo