Includes
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
Requires
Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
El tampón de desplazamiento NuPAGE MES SDS (20X) se ha formulado para ejecutar proteínas únicamente en geles Bis-Tris NuPAGE Novex. Se recomienda emplear el tampón de desplazamiento NuPAGE MES para separar a las proteínas pequeñas y medianas.
- El uso del tampón MES permite que las proteínas funcionen más rápido
- Garantiza resultados de electroforesis uniformes y de alta calidad
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de procesamiento |
| Concentración | 20 X |
| pH | pH 7,3 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | NuPAGE |
| Cantidad | 500 ml |
| Formulación | 1X: 50 mM de MES, 50 mM de Tris base, SDS al 0,1 %, 1 mM de EDTA, pH 7,3 |
| Información de solubilidad | Agua |