Learn More
Invitrogen™ Kit de tampones MOPS SDS NuPAGE™ (para geles de Bis-Tris)
Código de producto. 10673853
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10673853 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10673853
Marca: Invitrogen™ NP0050
Includes
Tampón de desplazamiento de SDS MOPS NuPAGE (20X, 500 ml), agente reductor de muestras NuPAGE (10X, 250 μl), que contiene 500 mM de ditiotreitol, antioxidante NuPAGE (15 ml), tampón de muestra de LDS NuPAGE (4X, 10 ml)
Requires
Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
Todos los tampones se fabrican con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad.
El kit de tampón de SDS MOPS NuPAGE está diseñado para la separación de proteínas de tamaño medio a grande en geles de Bis-Tris NuPAGE Novex. Los tampones premezclados NuPAGE son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de procesamiento
Contenido y almacenamiento Contiene
• un tampón de desplazamiento de SDS MOPS NuPAGE™ (20X, 500 ml)
• un agente reductor de muestras NuPAGE™ (10X, 250 µl) que contiene 500 mM de ditiotreitol
• un antioxidante NuPAGE™ (15 ml)
• un tampón de muestra de LDS NuPAGE™ (10 ml)
Almacenar cada uno a 4 °C. Caliente el tampón de muestra de LDS NuPAGE™ a 25 °C antes de usarlo.
Tipo de gel Gel SDS PAGE
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Gel Compatibility Gel de Bis-Tris NuPAGE™
Línea de productos NuPAGE
Cantidad 1 kit
compliance-icons
Nombre del producto
  • NuPAGE MOPS SDS Buffer Kit (for Bis-Tris Gels)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide