Learn More
Invitrogen™ Tampón de procesamiento NuPAGE™ MOPS SDS (20X)
Código de producto. p-4918339
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
5 l
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ml
Código de producto. 11589156
Marca: Invitrogen™ NP0001
Includes
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X)
Requires
Los tampones se proporcionan como una solución concentrada y requieren una dilución sencilla con agua desionizada antes de su uso.
Se fabrican con reactivos de alta pureza y se someten a controles de calidad estrictos.
El tampón de desplazamiento NuPAGE MOPS SDS (20X) se ha formulado para ejecutar proteínas únicamente en geles Bis-Tris NuPAGE Novex. Se recomienda emplear el tampón de desplazamiento NuPAGE™ MOPS SDS para separar las proteínas pequeñas y medianas.
  • Obtenga resultados uniformes, prácticos y de gran calidad.
  • Los tampones premezclados NuPAGE son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de procesamiento
Concentración 20 X
pH pH 7,7
Forma física Líquido
Línea de productos NuPAGE
Cantidad 500 ml
Formulación 50 mM de MOPS, 50 mM de Tris base, SDS al 0,1 %, 1 mM de EDTA, pH 7,7; 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide