Learn More
Invitrogen™ Tampón de transferencia NuPAGE™ (20X)
Se utiliza para transferir proteínas de geles NuPAGE Novex a membranas para Western blot
Marca:  Invitrogen™ NP0006
29.44 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11539166
  • 48.27€ / 125 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El tampón de transferencia NuPAGE puede utilizarse con el sistema para efectuar transferencias semisecas Novex o con el módulo de inmunotransferencias XCell II™ para transferencias (de depósito) húmedas. El antioxidante NuPAGE puede utilizarse con el tampón de transferencia NuPAGE a fin de mejorar la transferencia de proteínas reducidas a las membranas.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses a menos que se especifique lo contrario en la documentación del producto.
20 X
Tampón de transferencia
NuPAGE™
Temperatura ambiente
Tampones de transferencia
Gel NuPAGE
Geles NuPAGE™
125mL
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2988243 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberNP0006
Número de lote2494337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Número de lote2494343 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Número de lote2525428 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Número de lote2557162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberNP0006
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Tampón de transferencia NuPAGE™ (20X) > 125mL