Learn More
Invitrogen™ Tampón de desplazamiento de Tris-acetato SDS NuPAGE™ (20X)
Formulado para la separación de proteínas, en su estado desnaturalizado, en geles de Tris-acetato Novex NuPAGE
Marca: Invitrogen™ LA0041
71.98 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Requires : Los tampones se proporcionan como una solución concentrada que requiere una simple dilución con agua desionizada antes de su uso.
Descripción
- Los geles de Tris-acetato NuPAGE Novex proporcionan una excelente separación de proteínas de peso molecular grande cuando se usan con el tampón de desplazamiento de SDS de Tris-acetato NuPAGE
- Los tampones premezclados son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Especificaciones
Almacenar de + 4 °C a 25 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses a menos que se especifique lo contrario en la documentación del producto. | |
20 X | |
Tampón de desplazamiento SDS | |
NuPAGE™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
Tampones de desplazamiento | |
SDS-PÁGINA | |
Geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles de Tris-acetato NuPAGE™ | |
500 mL |