Learn More
Invitrogen™ Geles de proteínas Novex™ pH 3-10 IEF, 1,0 mm
Los geles Novex™ pH 3-10 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI).
240.00€ - 243.00€
Specifications
Gel Thickness | 1,0 mm |
---|---|
Tipo de gel | IEF |
Cantidad | 5 geles/caja |
Requisitos de almacenamiento | Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele. |
Product Code | Brand | Pocillos | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Pocillos | Price | Quantity & Availability | |||||
10741264
|
Invitrogen™
EC6655BOX |
10 pocillo |
243.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12098359
|
Invitrogen™
EC66552BOX |
12 pocillos |
240.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Los geles Novex™ pH 3-10 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI). El pI es el pH en el que una proteína no tiene carga neta y no se mueve en un campo eléctrico. Los geles IEF verticales crean de manera eficaz un gradiente de pH para que las proteínas se separen de acuerdo con su pl único.
Los geles IEF se pueden utilizar para detectar fácilmente pequeños cambios en una proteína debido a la desaminación, fosforilación o glicosilación, y puede resolver diferentes proteínas de tamaño similar que no se pueden resolver en geles estándares SDS-PAGE. No se requiere enfoque previo. El tiempo de ejecución total es de aproximadamente 2,5 horas.
Formulación
Los geles Novex™ IEF tienen poliacrilamida al 5 % y están compuestos por acrilamida de alta pureza, bisacrilamida, TEMED, APS, agua ultrapura y anfolitos al 2 %. No contienen reactivos de desnaturalización.
Tampones recomendados
IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Nuestros tampones IEF optimizados y premezclados reducen la variabilidad y contribuyen a obtener resultados coherentes.
Specifications
1,0 mm | |
IEF | |
5 geles/caja | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.