Learn More
Invitrogen™ Geles de proteínas Novex™ pH 3-7 IEF, 1,0 mm
Los geles Novex™ pH 3-7 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI).
Marca: Invitrogen™ EC6645BOX
228.00 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Los geles Novex™ pH 3-7 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI). El pI es el pH en el que una proteína no tiene carga neta y no se mueve en un campo eléctrico. Los geles IEF verticales crean de manera eficaz un gradiente de pH para que las proteínas se separen de acuerdo con su pl único.
Los geles IEF se pueden utilizar para detectar fácilmente pequeños cambios en una proteína debido a la desaminación, fosforilación o glicosilación, y puede resolver diferentes proteínas de tamaño similar que no se pueden resolver en geles estándares SDS-PAGE. No se requiere enfoque previo. El tiempo de ejecución total es de aproximadamente 2,5 horas.
Formulación
Los geles Novex™ IEF tienen poliacrilamida al 5 % y están compuestos por acrilamida de alta pureza, bisacrilamida, TEMED, APS, agua ultrapura y anfolitos al 2 %. No contienen reactivos de desnaturalización.
Tampones recomendados
IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Nuestros tampones IEF optimizados y premezclados reducen la variabilidad y contribuyen a obtener resultados coherentes.
Especificaciones
Depósito de minigel, Minicelda XCell SureLock | |
Mini | |
IEF | |
25 µl | |
10 pocillo | |
Novex™ | |
Hielo húmedo | |
8 cm |
5% | |
1,0 mm | |
Desde 3 hasta 7 | |
Isoelectroenfoque | |
pI (carga) | |
5 geles/caja | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele. |