Learn More
Invitrogen™ Adaptadores de fuente de alimentación Novex™
Descripción
Includes
Un conjunto de adaptadores y una llave Allen
Los adaptadores de fuente de alimentación Novex le permiten conectar los cables de alimentación cubiertos de las unidades de electroforesis a determinadas fuentes de alimentación (por ejemplo, algunas fuentes de alimentación de Bio-Rad Laboratories, Thermo Fisher Scientific).
Las siguientes unidades de electroforesis de Invitrogen tienen cables de alimentación cubiertos para cumplir las últimas normas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y EN (europeas), y reducir el riesgo de descarga eléctrica debido a la exposición a metales sin revestimiento.
• Minicelda ZOOM IPGRunner y fraccionador ZOOM IEF
• Celda media XCell4 SureLock
• Cubeta de minigel
• Minicelda XCell SureLock (tiene cables de alimentación retráctiles)
Si está utilizando cualquiera de las unidades de electroforesis anteriores con fuentes de alimentación que no están diseñadas para usarse con cables de alimentación cubiertos o retráctiles, necesita utilizar adaptadores de fuente de alimentación Novex.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene un set de adaptadores y una llave Allen |
| Para utilizar con (equipo) | Mini XCell SureLock, mini ZOOM IPGRunner, Midid XCell4 SureLock, fraccionador ZOOM IEF, cubeta de minigel |
| Línea de productos | Novex |
| Cantidad | 1 set |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |