Learn More
Invitrogen™ Estándar de proteínas preteñidas SeeBlue™ Plus2
Descripción
Includes
500μl (50 aplicaciones de 10μl cada una) suministrados en un vial de plástico. El tampón de carga se compone de Tris-HCl, formamida, SDS y rojo fenol
El estándar preteñido SeeBlue™ Plus2 contiene 10 proteínas: 8 teñidas de azul y 2 con colores en contraste para facilitar la identificación de las bandas. Se puede emplear con geles de tris-glicina, tricina y NuPAGE™.
- 10 polipéptidos resueltos en ocho teñidos en azul y dos bandas de colores en el intervalo de 4 a 250 kDa (en función del sistema de tampones)
- Identificación de bandas inmediata e inequívoca
- Formato listo para su uso: sin necesidad de mezcla, calor o reducción
- Compatibilidad del gel: Geles Bolt Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex, geles de Tris-glicina Novex, geles NuPAGE Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE
este estándar se reduce previamente y no contiene reactivos de reducción en el tampón de carga.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 500 μL (50 aplicaciones de 10 μL cada una) suministrados en un vial de plástico. El tampón de carga consta de Tris-HCl, formamida, SDS y rojo de fenol. Almacenar a 4 °C. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Number of Markers | 10 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 3 a 200 kDa |
| Tipo de tinción | 3 colores: Azul, amarillo, rosa |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™ |
| Peso molecular | 198, 98, 62, 49, 38, 28, 17, 14, 6, 3 kDa |
| Línea de productos | SeeBlue |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- SEEBLUE PLUS 2 PRE-STAINED STANDARD
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: formamide