Learn More
Invitrogen™ SeeBlue™ Estándar de proteínas preteñidas
Descripción
Includes
500μl (50 aplicaciones de 10μl cada una) suministrados en un vial de plástico. El tampón de carga se compone de Tris-HCl, formamida, SDS y rojo fenol
El estándar preteñido SeeBlue puede usarse con geles NuPAGE™, de tris-glicina y de tricina.
- Nueve polipéptidos que se resuelven en bandas nítidas y ajustadas de color azul en un intervalo de 4 a 250 kDa (en función del sistema de tampones)
- Un excelente indicador para evaluar la eficacia de la transferencia Western
- Formato listo para su uso: sin necesidad de mezcla, calor o reducción
- Compatibilidad del gel: Geles Bolt Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex, geles de Tris-glicina Novex, geles NuPAGE Bis-Tris
este estándar se reduce previamente y no contiene reactivos de reducción en el tampón de carga.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 500 μL (50 aplicaciones de 10 μL cada una) suministrados en un vial de plástico. El tampón de carga consta de Tris-HCl, formamida, SDS y rojo de fenol. Almacenar a 4 °C. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Number of Markers | 9 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 3 a 200 kDa |
| Tipo de tinción | Un color: Azul |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris |
| Peso molecular | 198, 62, 49, 38, 28, 18, 14, 6, 3 kDa |
| Línea de productos | SeeBlue |
| Mostrar más |