Learn More
Invitrogen™ Marcadores de peso molecular de proteínas preteñidos Novex™
Diseñado para una estimación del peso molecular práctica, sencilla y precisa de una amplia variedad de proteínas de peso molecular durante la SDS-PAGE y Western blot
Marca: Invitrogen™ LC5800
216.01 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Includes: Estándares de proteínas preteñidos Novex Sharp proporcionados en 2 x 250μl (un total de 50 aplicaciones de 10μl cada una) de mezcla estándar lista para su uso. El tampón de carga estándar preteñido Novex Sharp consta de 65 mm Tris pH 6,5, glicerol al 30 %, SDS al 2 % y 2,5 mm de ETDA
Descripción
- Preciso: bandas nítidas para la estimación exacta del peso molecular
- Inequívoco: cada banda del estándar está teñida previamente con un color único para una interpretación sencilla de los resultados
- Integral: una amplia variedad de bandas de peso molecular que constan de 12 proteínas con un peso de 3,5 a 260 kDa
- Práctico – la formulación lista para su uso elimina la necesidad de calentar, reducir o agregar un tampón de muestra antes de usarlo
- Adaptable: adecuado para la mayoría de tipos de gel, recomendado para el uso con geles Novex™ NuPAGE™, de Tris-glicina y de tricina
- Compatibilidad del gel: Geles Bolt Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex, geles de Tris-glicina Novex, geles NuPAGE Bis-Tris
El estándar de proteínas Novex Sharp también se proporciona en formato sin teñir.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia (Western Blotting)
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Los patrones de proteínas preteñidos Novex™ Sharp se proporcionan en 2 x 250 µl (un total de 50 aplicaciones de 10 µl cada una) de mezcla estándar lista para usar. El tampón de carga estándar preteñido Novex™ Sharp consta de 65 mm de Tris pH 6,5, glicerol al 30 %, SDS al 2 % y 2,5 mm de ETDA. Almacenar a -20 °C. |
|
12 | |
Sí | |
Tres colores: Rosa, amarillo, azul | |
260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa | |
2 x 250 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
Colorimétrico | |
Marcadores moleculares de proteínas | |
De 3,5 a 260 kDa | |
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris | |
Novex™ | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3009443 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC5800 |
3078990 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | LC5800 |
2493085 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC5800 |
2455224 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC5800 |
2515193 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | LC5800 |